4-Hexyloxyanilin ≥99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

H55868.06 H55868.14
H55868.06EA 66.9 EUR
H55868.06 H55868.14
4-Hexyloxyanilin ≥99%
4-Hexyloxyanilin
Formel: C₁₂H₁₉NO
Siedepunkt: 155…158 °C (5 mmHg)
Schmelzpunkt: 43…45 °C
Flammpunkt: 113 °C (235 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007868
CAS-Nummer: 39905-57-2
EINECS: 254-696-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR