3-Hexylthiophen ≥99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

H55891.03 H55891.06 H55891.14
H55891.03EA 34 EUR
H55891.03 H55891.06 H55891.14
3-Hexylthiophen ≥99%
3-Hexylthiophen
Formel: C₁₀H₁₆S
Siedepunkt: 65 °C (0,45 mmHg)
Dichte: 0,936
Flammpunkt: 37 °C (99 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00143181
CAS-Nummer: 1693-86-3
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR