2-Brom-9-fluorenon 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromo-9H-fluoren-9-one
H55962.MC
H55962.ME
H55962.14
H55962.MCEA
0
EUR
H55962.MC
H55962.ME
H55962.14
2-Brom-9-fluorenon 96%
2-Brom-9-fluorenon
Formel:
C₁₃H₇BrO Schmelzpunkt: 146…148 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010789 CAS-Nummer: 3096-56-8 |