4-Chlorphenylboronsäurepinakolester ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(4-Chlorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-Chlorophenylboronic acid Pinacol ester, 4-Chlorobenzeneboronic acid pinacol ester, 1-Chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene
H55984.03 H55984.06 H55984.14
H55984.03EA 25.7 EUR
H55984.03 H55984.06 H55984.14
4-Chlorphenylboronsäurepinakolester ≥97%
4-Chlorphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₁₆BClO₂
Schmelzpunkt: 50…55 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05663875
CAS-Nummer: 195062-61-4