Iodtrichlorid (Wijs Reagenz) 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

H56005.06 H56005.14 H56005.22
H56005.06EA 35.3 EUR
H56005.06 H56005.14 H56005.22
Iodtrichlorid (Wijs Reagenz) 97%
Iodtrichlorid (Wijs Reagenz)
Formel: ICl₃
Schmelzpunkt: 63 °C
Dichte: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 40 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00036291
CAS-Nummer: 865-44-1
EINECS: 212-739-8
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,5020

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR