6-Bromoxindol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H56012.03 H56012.06
H56012.03EA 62.2 EUR
H56012.03 H56012.06
6-Bromoxindol ≥97%
6-Bromoxindol
Formel: C₈H₆BrNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02179605
CAS-Nummer: 99365-40-9