2-Brom-3-hexylthiophen 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H56243.06
H56243.06EA
131
EUR
H56243.06
2-Brom-3-hexylthiophen 98%
2-Bromo-3-hexylthiophene
Purity: 98%
CAS No.: 69249-61-2
Molecular Formula: C10H15BrS
Formula Weight: 247.20
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.529
MDL No.: MFCD09907959
Formel:
C₁₀H₁₅BrS Dichte: 1,240 Flammpunkt: 110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09907959 CAS-Nummer: 69249-61-2 |