Pentacen ≥97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

H56310.MD H56310.03
H56310.MDEA 136 EUR
H56310.MD H56310.03
Pentacen ≥97%
Pentacen
Formel: C₂₂H₁₄
Schmelzpunkt: 372…374 °C (Subl.)
Dichte: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003710
CAS-Nummer: 135-48-8
EINECS: 205-193-7
Merck Index: 14,7107

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR