Azetidin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H56351.06
H56351.06EA 542 EUR
H56351.06
Azetidin ≥98%
Azetidin
Formel: C₃H₇N
Molecular Weight: 57.1 g/mol
Siedepunkt: 61…62 °C
Dichte: 0.847
Flammpunkt: –21 °C (–6 °F)
MDL: MFCD00005165
CAS-Nummer: 503-29-7
EINECS: 207-963-8
ADR: 3 II