4-Carboxy-1-naphthalinboronsäure 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Borono-1-naphthoic acid
H56542.MD
H56542.03
H56542.MDEA
176
EUR
H56542.MD
H56542.03
4-Carboxy-1-naphthalinboronsäure 95%
4-Carboxy-1-naphthalinboronsäure
Formel:
C₁₁H₉BO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06203538 CAS-Nummer: 332398-57-9 |