(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane 98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2-Bromoethoxy)(tert-butyl)dimethylsilane
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Natriumcarbonat
H56594.06
H56594.06EA
101
EUR
H56594.06
(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane 98% stabilisiert
(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane
Purity: 98%
CAS No.: 86864-60-0
Molecular Formula: C8H19BrOSi
Formula Weight: 239.23
Flash Point: 73°(163°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.115
Refractive Index: 1.444
Appearance: Colourless
Boiling Point: 120°/100mm
MDL No.: MFCD00209550
Formel:
C₈H₁₉BrOSi Molecular Weight: 239,228 g/mol Siedepunkt: 120 °C (100 mmHg) Dichte: 1,115 Flammpunkt: 73 °C (163 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00209550 CAS-Nummer: 86864-60-0 |