5-Norbornene-2-ol (endo + exo Gemisch) 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H56994.06
H56994.06EA
83.5
EUR
H56994.06
5-Norbornene-2-ol (endo + exo Gemisch) 99%
5-Norbornene-2-ol
Purity: 99%
CAS No.: 13080-90-5
Molecular Formula: C7H10O
Formula Weight: 110.15
Flash Point: 51°(124°F)
Physical Form: Solid
Melting Point: 104-106°
UN No.: UN1325
MDL No.: MFCD00167566
Formel:
C₇H₁₀O Schmelzpunkt: 104…106 °C Flammpunkt: 51 °C (124 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00167566 CAS-Nummer: 13080-90-5 EINECS: 235-987-9 UN: 1325 ADR: 4.1,III |