7-Phenyl-1,4-diazepan-5-one 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
7-Phenylhomopiperazin-5-one
H57126.03
H57126.03EA
122
EUR
H57126.03
7-Phenyl-1,4-diazepan-5-one 97%
7-Phenyl-1,4-diazepan-5-one
Purity: 97%
CAS No.: 89044-79-1
Molecular Formula: C11H14N2O
Formula Weight: 190.24
Melting Point: 104-106°
MDL No.: MFCD12197004
Formel:
C₁₁H₁₄N₂O Molecular Weight: 190,25 g/mol Schmelzpunkt: 104…106 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12197004 CAS-Nummer: 89044-79-1 |