Oxetan-3-yl 4-methylbenzenesulphonate 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H57569.06
H57569.06EA 475 EUR
H57569.06
Oxetan-3-yl 4-methylbenzenesulphonate 96%
Oxetan-3-yl 4-methylbenzenesulphonate
Purity: 96% CAS No.: 26272-83-3 Molecular Formula: C10H12O4S Formula Weight: 228.27 Flash Point: 179°(354°F) Boiling Point: 372° MDL No.: MFCD08544401
Formel: C₁₀H₁₂O₄S
Siedepunkt: 372 °C
Dichte: 1,34
Flammpunkt: 179 °C (354 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08544401
CAS-Nummer: 26272-83-3