(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H57617.03
H57617.03EA 109 EUR
H57617.03
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid 95%
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₇NO₅
Schmelzpunkt: 121…126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094867
CAS-Nummer: 198646-60-5