2-Methyl-N-(3-oxetanylidene)propane-2-sulphinamide 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H57776.ME
H57776.MEEA 228 EUR
H57776.ME
2-Methyl-N-(3-oxetanylidene)propane-2-sulphinamide 95%
2-Methyl-N-(3-oxetanylidene)propane-2-sulphinamide
Purity: 95% CAS No.: 1158098-73-7 Molecular Formula: C7H13NO2S Formula Weight: 175.25 MDL No.: MFCD14702522
Formel: C₇H₁₃NO₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14702522
CAS-Nummer: 1158098-73-7