3-Oxetanol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H57928.06 H57928.03
H57928.06EA 125 EUR
H57928.06 H57928.03
3-Oxetanol 95%
Oxetan-3-ol
Purity: 95% CAS No.: 7748-36-9 Molecular Formula: C3H6O2 Formula Weight: 74.08 Flash Point: 87°(189°F) Refractive Index: 1.438 Boiling Point: 153° MDL No.: MFCD09056790
Formel: C₃H₆O₂
Siedepunkt: 153 °C
Dichte: 1,167
Flammpunkt: 87 °C (189 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09056790
CAS-Nummer: 7748-36-9