1-Boc-3-(methylamino)azetidine 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-butyl 3-(methylamino)azetidine-1-carboxylate
H57951.03
H57951.03EA 158 EUR
H57951.03
1-Boc-3-(methylamino)azetidine 95%
1-Boc-3-(methylamino)azetidine
Purity: 95% CAS No.: 454703-20-9 Molecular Formula: C9H18N2O2 Formula Weight: 186.25 MDL No.: MFCD08752496
Formel: C₉H₁₈N₂O₂
Molecular Weight: 186,25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08752496
CAS-Nummer: 454703-20-9