2,4-Difluorobenzylzinc bromide 0.5 M in THF
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
verpackt unter Argon in wiederversiegelbaren ChemSeal™ Flaschen
Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS No.: 307496-26-0
Molecular Formula: C7H5BrF2Zn
Formula Weight: 272.40
Storage Temperature: 2°C to 8°C
UN No.: UN3399
MDL No.: MFCD01311423
Formel:
C₇H₅BrF₂Zn Dichte: 0,995 Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01311423 CAS-Nummer: 307496-26-0 UN: 3399 ADR: 4.3,II |