3-(Boc-aminomethyl)pyridine 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
tert-butyl (pyridin-3-ylmethyl)carbamate
H58183.06
H58183.06EA
72.5
EUR
H58183.06
3-(Boc-aminomethyl)pyridine 97%
3-(Boc-aminomethyl)pyridine
Purity: 97%
CAS No.: 102297-41-6
Molecular Formula: C11H16N2O2
Formula Weight: 208.26
Flash Point: 22°(72°F)
Refractive Index: 1.5080
Boiling Point: 130°
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD06411296
Formel:
C₁₁H₁₆N₂O₂ Siedepunkt: 130 °C Flammpunkt: 22 °C (72 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06411296 CAS-Nummer: 102297-41-6 ADR: 3,II |