3-Chromanecarboxylic acid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H58448.03
H58448.03EA
89.1
EUR
H58448.03
3-Chromanecarboxylic acid 97%
3-Chromanecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 115822-57-6
Molecular Formula: C10H10O3
Formula Weight: 178.18
Melting Point: 117-121°
MDL No.: MFCD03783554
Formel:
C₁₀H₁₀O₃ Schmelzpunkt: 117…121 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03783554 CAS-Nummer: 115822-57-6 |