4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc iodide 0.5 M in THF
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
verpackt unter Argon in wiederversiegelbaren ChemSeal™ Flaschen
H58484.AD
H58484.ADEA 237 EUR
H58484.AD
4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc iodide 0.5 M in THF
4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc iodide
Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS No.: 131379-16-3 Molecular Formula: C9H9IO2Zn Formula Weight: 341.45 Storage Temperature: 2°C to 8°C UN No.: UN3399 MDL No.: MFCD05664208
Formel: C₉H₉IO₂Zn
Molecular Weight: 341.453 g/mol
Dichte: 1.023
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD05664208
CAS-Nummer: 131379-16-3
UN: 3399
ADR: 4.3 II