2-Amino-5-chlor-6-methylpyridin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Chloro-6-methylpyridin-2-amine
H58501.06
H58501.06EA 362 EUR
H58501.06
2-Amino-5-chlor-6-methylpyridin 97%
2-Amino-5-chloro-6-methylpyridine
Purity: 97% CAS No.: 36936-23-9 Molecular Formula: C6H7ClN2 Formula Weight: 142.59 MDL No.: MFCD09453335
Formel: C₆H₇ClN₂
Schmelzpunkt: 70…75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09453335
CAS-Nummer: 36936-23-9