6-Chloro-1H-benzoimidazole-2-carboxylic acid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H58648.03
H58648.03EA
206
EUR
H58648.03
6-Chloro-1H-benzoimidazole-2-carboxylic acid 97%
6-Chloro-1H-benzoimidazole-2-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 39811-14-8
Molecular Formula: C8H5ClN2O2
Formula Weight: 196.59
MDL No.: MFCD06739053
Formel:
C₈H₅ClN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06739053 CAS-Nummer: 39811-14-8 |