3-Pyridin-4-ylpropionic acid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H58655.03 H58655.06
H58655.03EA 148 EUR
H58655.03 H58655.06
3-Pyridin-4-ylpropionic acid 97%
3-Pyridin-4-ylpropionic acid
Purity: 97% CAS No.: 6318-43-0 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.16 Melting Point: 231° Beilstein Reference: 122234 MDL No.: MFCD00084846
Formel: C₈H₉NO₂
Schmelzpunkt: 231 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084846
CAS-Nummer: 6318-43-0