4-(1-Hydroxyethyl)pyridine 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H58711.06 H58711.15
H58711.06EA 105 EUR
H58711.06 H58711.15
4-(1-Hydroxyethyl)pyridine 97%
4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 42732-22-9 Molecular Formula: C7H9NO Formula Weight: 123.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 51-55° MDL No.: MFCD00077867
Formel: C₇H₉NO
Schmelzpunkt: 51…55 °C
MDL: MFCD00077867
CAS-Nummer: 23389-75-5