4,5-Dicyan-2-phenylimidazol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H58800.04
H58800.04EA
120
EUR
H58800.04
4,5-Dicyan-2-phenylimidazol ≥97%
4,5-Dicyano-2-phenylimidazole
Formel:
C₁₁H₆N₄ Molecular Weight: 194,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05863325 CAS-Nummer: 50847-06-8 UN: 3439 ADR: 6.1,III |