N-Boc-4-bromo-3-fluoroaniline 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl N-(4-bromo-3-fluorophenyl)carbamate, tert-Butyl (4-bromo-3-fluorophenyl)carbamate
H59398.03
H59398.03EA
279
EUR
H59398.03
N-Boc-4-bromo-3-fluoroaniline 96%
N-Boc-4-bromo-3-fluoroaniline
Purity: 96%
CAS No.: 868735-43-7
Molecular Formula: C11H13BrFNO2
Formula Weight: 290.13
Melting Point: 68-70°
Beilstein Reference: 14460051
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD11976284
Formel:
C₁₁H₁₃BrFNO₂ Molecular Weight: 290.132 g/mol Schmelzpunkt: 68…70 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11976284 CAS-Nummer: 868735-43-7 ADR: 6.1 III |