1-Ethyl-3-methylimidazoliummethylsulfat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium methyl sulphate
H59480.06
H59480.18
H59480.06EA
35.6
EUR
H59480.06
H59480.18
1-Ethyl-3-methylimidazoliummethylsulfat ≥98%
1-Ethyl-3-methylimidazolium methylsulphate
Formel:
C₇H₁₄N₂O₄S Dichte: 1,28 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08457697 CAS-Nummer: 516474-01-4 |