1-Ethyl-3-methylimidazoliumthiocyanat ≥98%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: 1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium thiocyanate

H59493.06
H59493.06EA 84.6 EUR
H59493.06
1-Ethyl-3-methylimidazoliumthiocyanat ≥98%
1-Ethyl-3-methylimidazoliumthiocyanate
Formel: C₇H₁₁N₃S
Molecular Weight: 169,25 g/mol
Schmelzpunkt: –6 °C
Dichte: 1,14
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06798182
CAS-Nummer: 331717-63-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR