tert-Butylmethylmalonat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: tert.-Butyl methyl malonate
H59540.AB
H59540.ABEA 96.5 EUR
H59540.AB
tert-Butylmethylmalonat 95%
tert-Butylmethylmalonat
Formel: C₈H₁₄O₄
Molecular Weight: 174,19 g/mol
Siedepunkt: 80 °C (11 mmHg)
Dichte: 1,030
Flammpunkt: 79 °C (174 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042856
CAS-Nummer: 42726-73-8
EINECS: 255-919-1