2-Chinoxalincarbonsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H59780.ME
H59780.MEEA 125 EUR
H59780.ME
2-Chinoxalincarbonsäure ≥97%
2-Quinoxalinecarboxylic acid
Formel: C₉H₆N₂O₂
Molecular Weight: 174,16 g/mol
Schmelzpunkt: 208 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012334
CAS-Nummer: 879-65-2