4-Chlor-6-methylchinolin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H59890.03
H59890.03EA
162
EUR
H59890.03
4-Chlor-6-methylchinolin ≥97%
4-Chloro-6-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₈ClN Molecular Weight: 177,63 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02684204 CAS-Nummer: 18436-71-0 |