4-Amino-2-fluorphenylboronsäurepinakolester 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Amino-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
H59916.03
H59916.03EA 241 EUR
H59916.03
4-Amino-2-fluorphenylboronsäurepinakolester 96%
4-Amino-2-fluorphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₁₇BFNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09951877
CAS-Nummer: 819057-45-9