1,3,5-Tris-(4-carboxyphenyl)-benzol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5'-(4-Carboxyphenyl)-[1,1':3',1''-terphenyl]-4,4''-dicarboxylic acid
H60087.06
H60087.06EA
368
EUR
H60087.06
1,3,5-Tris-(4-carboxyphenyl)-benzol 97%
1,3,5-Tris(4-carboxyphenyl)benzene
Purity: 97%
CAS No.: 50446-44-1
Molecular Formula: C27H18O6
Formula Weight: 438.43
Physical Form: Solid
Melting Point: 322-327°
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD10000888
Formel:
C₂₇H₁₈O₆ Molecular Weight: 438,44 g/mol Schmelzpunkt: 322…327 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10000888 CAS-Nummer: 50446-44-1 ADR: 9,III |