Oleanolic acid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H60445.MD
H60445.MDEA
176
EUR
H60445.MD
Oleanolic acid 97%
Oleanolic acid
Formel:
C₃₀H₄₈O₃ Molecular Weight: 456.71 g/mol Schmelzpunkt: 300 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00064914 CAS-Nummer: 508-02-1 EINECS: 208-081-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Purity | 97% |
Assay (Titration) | >96,0% |
Form | Solid |
Storage Temperature | 2°C to 8°C |