2-Methyl-2-propen-1-ol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H60502.06
H60502.06EA 51.3 EUR
H60502.06
2-Methyl-2-propen-1-ol ≥98%
2-Methyl-2-propen-1-ol
Formel: C₄H₈O
Siedepunkt: 113…115 °C
Dichte: 0,857
Flammpunkt: 32 °C (90 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004737
CAS-Nummer: 513-42-8
EINECS: 208-161-0
UN: 2614
ADR: 3,III