5-Brom-o-toluylsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromo-2-methylbenzoic acid
H60516.06
H60516.06EA 111 EUR
H60516.06
5-Brom-o-toluylsäure ≥97%
5-Brom-o-toluylsäure
Formel: C₈H₇BrO₂
Molecular Weight: 215,05 g/mol
Schmelzpunkt: 167…171 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00267350
CAS-Nummer: 79669-49-1