n-Dodecyl acrylate 90% stabilisiert, technische Qualität

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung


Stabilisierung: Stabilisiert mit 4-Methoxyphenol (MEHQ) 60 - 100 ppm

H60625.AE H60625.AP
H60625.AEEA 54.9 EUR
H60625.AE H60625.AP
n-Dodecyl acrylate 90% stabilisiert, technische Qualität
n-Dodecyl acrylate
Formel: C₁₅H₂₈O₂
Siedepunkt: 120 °C (0,75 mmHg)
Dichte: 0,884
Flammpunkt: 110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042871
CAS-Nummer: 2156-97-0
EINECS: 218-463-4
UN: 3082
ADR: 9,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Synonyms Lauryl acrylate, Acrylic acid n-dodecyl ester
Assay (HPLC) 88.0%
Refractive Index 1,4450


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR