3,5-Dibromphenol ≥97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

H60642.04 H60642.09
H60642.04EA 51.2 EUR
H60642.04 H60642.09
3,5-Dibromphenol ≥97%
3,5-Dibromphenol
Formel: C₆H₄Br₂O
Molecular Weight: 251.91 g/mol
Siedepunkt: 274 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 79…83 °C
Dichte: 2.1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06411376
CAS-Nummer: 626-41-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR