4-Hydroxy-o-toluylsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Hydroxy-2-methylbenzoic acid, 4-Hydroxy-o-toluic acid
H60810.09
H60810.09EA
217
EUR
H60810.09
4-Hydroxy-o-toluylsäure ≥98%
4-Hydroxy-o-toluylsäure
Formel:
C₈H₈O₃ Molecular Weight: 152,15 g/mol Schmelzpunkt: 177…181 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02182261 CAS-Nummer: 578-39-2 EINECS: 209-422-1 |