(±)-2-Hydroxyisovaleriansäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, 2-Hydroxy-3-methylbutyric acid
H60872.03
H60872.03EA 76.7 EUR
H60872.03
(±)-2-Hydroxyisovaleriansäure ≥98%
(±)-2-Hydroxyisovaleriansäure
Formel: C₅H₁₀O₃
Molecular Weight: 118,13 g/mol
Schmelzpunkt: 82…84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004242
CAS-Nummer: 4026-18-0
EINECS: 223-697-5