2,2-Dimethyl-4-pentensäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,2-Dimethylpent-4-enoic acid
H60940.06
H60940.06EA
247
EUR
H60940.06
2,2-Dimethyl-4-pentensäure 95%
2,2-Dimethyl-4-pentenoic acid
Purity: 95%
CAS No.: 16386-93-9
Molecular Formula: C7H12O2
Formula Weight: 128.17
Flash Point: 88°(190°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.933
Refractive Index: 1.431
Appearance: Yellow
Boiling Point: 104-108°
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00012304
Formel:
C₇H₁₂O₂ Molecular Weight: 128,17 g/mol Siedepunkt: 104…108 °C Dichte: 0,933 Flammpunkt: 88 °C (190 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012304 CAS-Nummer: 16386-93-9 ADR: 8,II |