3-Amino-6-chlor-4-methylpyridin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Amino-6-chloro-4-picoline, 5-Amino-2-chloro-4-methylpyridine, 6-Chloro-4-methylpyridin-3-amine
H61115.14
H61115.14EA
207
EUR
H61115.14
3-Amino-6-chlor-4-methylpyridin 98%
3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine
Formel:
C₆H₇ClN₂ Molecular Weight: 142.59 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03427661 CAS-Nummer: 66909-38-4 |