1-(4-Cyanphenyl)-2,5-dimethylpyrrol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(2,5-Dimethyl-1-pyrrolyl)benzonitrile
H61178.06
H61178.06EA 222 EUR
H61178.06
1-(4-Cyanphenyl)-2,5-dimethylpyrrol ≥98%
1-(4-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Formel: C₁₃H₁₂N₂
Molecular Weight: 196,25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03228548
CAS-Nummer: 119516-86-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III