2-Amino-3-nitro-5-fluorpyridin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H61293.06
H61293.06EA 527 EUR
H61293.06
2-Amino-3-nitro-5-fluorpyridin 98%
2-Amino-3-nitro-5-fluorpyridin
Formel: C₅H₄FN₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04972413
CAS-Nummer: 212268-12-7