Methyl-6-fluornicotinat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 6-Fluoronicotinic acid methyl ester, Methyl 6-fluoropyridine-3-carboxylate
H61302.03
H61302.03EA 121 EUR
H61302.03
Methyl-6-fluornicotinat 95%
Methyl-6-fluornicotinat
Formel: C₇H₆FNO₂
Molecular Weight: 155,13 g/mol
Schmelzpunkt: 48…52 °C
Flammpunkt: 99 °C (210 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095098
CAS-Nummer: 1427-06-1