4-Brom-o-anisidin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Methoxy-4-bromanilin, 2-Amino-5-bromanisol, 4-Brom-2-methoxyanilin
H61454.06
H61454.06EA
76.5
EUR
H61454.06
4-Brom-o-anisidin ≥98%
4-Brom-o-anisidin
Purity: 98%
CAS No.: 59557-91-4
Molecular Formula: C7H8BrNO
Formula Weight: 202.05
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD01204266
Formel:
C₇H₈BrNO Molecular Weight: 202,05 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01204266 CAS-Nummer: 59557-91-4 ADR: 6.1,III |