3-Amino-6-chlor-2-methylpyridin 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
6-Chloro-2-methylpyridin-3-amine
H61465.06
H61465.06EA
63
EUR
H61465.06
3-Amino-6-chlor-2-methylpyridin 95%
3-Amino-6-chloro-2-methylpyridine
Formel:
C₆H₇ClN₂ Molecular Weight: 142,59 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD03095220 CAS-Nummer: 164666-68-6 |