1-Brom-2-fluor-4-nitrobenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Brom-3-fluornitrobenzol
H61494.14
H61494.22
H61494.14EA
114
EUR
H61494.14
H61494.22
1-Brom-2-fluor-4-nitrobenzol ≥98%
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzene
Formel:
C₆H₃BrFNO₂ Molecular Weight: 220 g/mol Schmelzpunkt: 88…94 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05865088 CAS-Nummer: 185331-69-5 |